Pilocarpin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P6503-10G P6503-50G P6503-5G
SIALP6503-10GEA 416 EUR InStock
SIALP6503-10G SIALP6503-50G SIALP6503-5G
Pilocarpin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Pilocarpin Hydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₇ClN₂O₂
MDL Number: MFCD00012722
CAS-Nummer: 54-71-7
EINECS: 200-212-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge