Pilocarpinnitrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P0597-25G P0597-5G
SIALP0597-25GEA 1480 EUR InStock
SIALP0597-25G SIALP0597-5G
Pilocarpinnitrat, Sigma-Aldrich®
Pilocarpinnitrat
Formel: C₁₁H₁₇N₃O₅
MDL Number: MFCD00078497
CAS-Nummer: 148-72-1
EINECS: 205-723-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge