5-Brom-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2581-5G HC-2581-1G
COBBHC-2581-5GEA 445 EUR InStock
COBBHC-2581-5G COBBHC-2581-1G
5-Brom-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
5-Brom-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₀BrN₃
MW: 252.1105 g/mol
MDL Number: MFCD12026034
CAS-Nummer: 1150164-92-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge