5-Brom-2-(3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2508-1G HC-2508-5G
COBBHC-2508-1GEA 149 EUR InStock
COBBHC-2508-1G COBBHC-2508-5G
5-Brom-2-(3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
5-Brom-2-(3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₇BrF₃N₃
MDL Number: MFCD12546464
CAS-Nummer: 1187385-59-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge