2-Brom-6-(3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-8035-1G PY-8035-5G
COBBPY-8035-1GEA 98.3 EUR InStock
COBBPY-8035-1G COBBPY-8035-5G
2-Brom-6-(3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
2-Brom-6-(3-methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₇BrF₃N₃
MDL Number: MFCD12546619
CAS-Nummer: 1187386-44-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge