3-Chlor-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2580-1G HC-2580-5G
COBBHC-2580-1GEA 204 EUR InStock
COBBHC-2580-1G COBBHC-2580-5G
3-Chlor-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
3-Chlor-2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₀ClN₃
MDL Number: MFCD12026033
CAS-Nummer: 1150164-90-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge