2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SEW04056.250 SEW04056.1
CHMPSEW04056.250EA 0 EUR InStock
CHMPSEW04056.250 MAYBSEW04056.1
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridin
Formel: C₈H₇N₃
MW: 145.16 g/mol
MDL Number: MFCD00115151
CAS-Nummer: 75415-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge