2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016083-1G 016083-5G
FLUO016083-1GEA 107 EUR InStock
FLUO016083-1G FLUO016083-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
Formel: C₈H₇N₃
MDL Number: MFCD02579318
CAS-Nummer: 439106-75-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge