4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016084-5G 016084-1G
FLUO016084-5GEA 1030 EUR InStock
FLUO016084-5G FLUO016084-1G
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
4-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridin
Formel: C₈H₇N₃
MDL Number: MFCD00480339
CAS-Nummer: 19959-71-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge