(5-Brompyrimidin-2-yl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7999-5G PY-7999-25G
COBBPY-7999-5GEA 61 EUR InStock
COBBPY-7999-5G COBBPY-7999-25G
(5-Brompyrimidin-2-yl)piperidin
(5-Brompyrimidin-2-yl)piperidin
Formel: C₉H₁₂BrN₃
MW: 242.1157 g/mol
MDL Number: MFCD00483257
CAS-Nummer: 57356-64-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge