Ethyl-4-hydroxy-2-piperidinopyrimidin-5-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2020-5G HC-2020-1G
COBBHC-2020-5GEA 451 EUR InStock
COBBHC-2020-5G COBBHC-2020-1G
Ethyl-4-hydroxy-2-piperidinopyrimidin-5-carboxylat
Ethyl-4-hydroxy-2-piperidinopyrimidin-5-carboxylat
Formel: C₁₂H₁₆ClN₃O₂
MDL Number: MFCD00085757
CAS-Nummer: 25693-43-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge