1-(3-Brom-4-methylphenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
COBBOT-0169-5GEA 291 EUR InStock
COBBOT-0169-5G COBBOT-0169-1G
1-(3-Brom-4-methylphenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(3-Brom-4-methylphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₁H₁₄BrNO₂S
MDL Number: MFCD07363840
CAS-Nummer: 850429-75-3
EINECS: 000-000-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge