1-(4-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0090-5G OT-0090-1G
COBBOT-0090-5GEA 302 EUR InStock
COBBOT-0090-5G COBBOT-0090-1G
1-(4-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
1-(4-Bromphenylsulfonyl)pyrrolidin
Formel: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MDL Number: MFCD00584577
CAS-Nummer: 136350-52-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge