1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AM-1023-25G AM-1023-100G AM-1023-5G
COBBAM-1023-25GEA 50.9 EUR InStock
COBBAM-1023-25G COBBAM-1023-100G COBBAM-1023-5G
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD02183584
CAS-Nummer: 124443-68-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge