1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011534-5G 011534-1G
FLUO011534-5GEA 29.9 EUR InStock
FLUO011534-5G FLUO011534-1G
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD02183584
CAS-Nummer: 124443-68-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge