1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10G-430S.500 10G-430S.1 10G-430S.5 10G-430S.10
BIOT10G-430S.500EA 0 EUR InStock
BIOT10G-430S.500 BIOT10G-430S.1 BIOT10G-430S.5 BIOT10G-430S.10
1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
1-(4-Fluorphenylsulfonyl)pyrrolidin-2-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₂FNO₄S
MDL Number: MFCD00172808
CAS-Nummer: 251096-96-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge