(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013156-1G 013156-500MG
FLUO013156-1GEA 97.2 EUR InStock
FLUO013156-1G FLUO013156-500MG
(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
(R)-(-)-3-Fluorpyrrolidin Hydrochlorid
Formel: C₄H₉ClFN
MDL Number: MFCD04038717
CAS-Nummer: 136725-55-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge