(R)-(-)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AM-1746-5G AM-1746-1G
COBBAM-1746-5GEA 58.2 EUR InStock
COBBAM-1746-5G COBBAM-1746-1G
(R)-(-)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid
(R)-(-)-3-Aminopiperidin Dihydrochlorid
Formel: C₅H₁₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD06799458
CAS-Nummer: 334618-23-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge