(S)-1-Boc-piperidin-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019199-2G 019199-10G
FLUO019199-2GEA 0 EUR InStock
FLUO019199-2G FLUO019199-10G
(S)-1-Boc-piperidin-3-carbonsäure
(S)-1-Boc-piperidin-3-carbonsäure
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MDL Number: MFCD02179172
CAS-Nummer: 88495-54-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge