4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010226-1G 010226-5G
FLUO010226-1GEA 34.1 EUR InStock
FLUO010226-1G FLUO010226-5G
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
4-(Trifluormethyl)piperidin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₁ClF₃N
MDL Number: MFCD04971993
CAS-Nummer: 155849-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge