4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6301-5G HC-6301-1G
COBBHC-6301-5GEA 796 EUR InStock
COBBHC-6301-5G COBBHC-6301-1G
4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
4-(3-Brom-5-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₁BrF₃NO₃S
MDL Number: MFCD09801007
CAS-Nummer: 951884-77-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge