4-(4-Brom-3-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6471-5G HC-6471-1G
COBBHC-6471-5GEA 983 EUR InStock
COBBHC-6471-5G COBBHC-6471-1G
4-(4-Brom-3-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
4-(4-Brom-3-(trifluormethyl)phenylsulfonyl)morpholin
Formel: C₁₁H₁₁BrF₃NO₃S
MDL Number: MFCD09972160
CAS-Nummer: 1020253-04-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge