3,5-Dimethyl-4-(3',5'-dimethoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8205-1G BB-8205-250M
COBBBB-8205-1GEA 341 EUR InStock
COBBBB-8205-1G COBBBB-8205-250M
3,5-Dimethyl-4-(3',5'-dimethoxybenzyloxy)phenylboronsäure
3,5-Dimethyl-4-(3',5'-dimethoxybenzyloxy)phenylboronsäure
Formel: C₁₇H₂₁BO₅
MDL Number: MFCD08276774
CAS-Nummer: 1072951-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge