2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3G-041.500 3G-041.1 3G-041.5 3G-041.10
BIOT3G-041.500EA 0 EUR InStock
BIOT3G-041.500 BIOT3G-041.1 BIOT3G-041.5 BIOT3G-041.10
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
2-[3-Chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₆H₁₂ClF₃N₂O₂
MDL Number: MFCD00172216
CAS-Nummer: 338407-18-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge