3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009359-25G 009359-5G
FLUO009359-25GEA 134 EUR InStock
FLUO009359-25G FLUO009359-5G
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
3-(Trifluormethoxy)zimtsäure
Formel: C₁₀H₇F₃O₃
MW: 232.16 g/mol
MDL Number: MFCD00066337
CAS-Nummer: 168833-80-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge