1-(4-Brom-2-fluorbenzoyl)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4759-5G CA-4759-1G
COBBCA-4759-5GEA 451 EUR InStock
COBBCA-4759-5G COBBCA-4759-1G
1-(4-Brom-2-fluorbenzoyl)piperidin
1-(4-Brom-2-fluorbenzoyl)piperidin
Formel: C₁₂H₁₃BrFNO
MDL Number: MFCD09938596
CAS-Nummer: 1017035-01-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge