1-Tritylimidazol-2-carbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1227-5G HI-1227-1G
COBBHI-1227-5GEA 569 EUR InStock
COBBHI-1227-5G COBBHI-1227-1G
1-Tritylimidazol-2-carbaldehyd
1-Tritylimidazol-2-carbaldehyd
Formel: C₂₃H₁₈N₂O
MW: 338.400 g/mol
MDL Number: MFCD03453110
CAS-Nummer: 67478-50-6
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge