1-(p-Toluolsulfonyl)indol-3-carbaldehyd
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
9P-917.500 9P-917.1 9P-917.5
BIOT9P-917.500EA 0 EUR InStock
BIOT9P-917.500 BIOT9P-917.1 BIOT9P-917.5
1-(p-Toluolsulfonyl)indol-3-carbaldehyd
1-(p-Toluolsulfonyl)indol-3-carbaldehyd
Formel: C₁₅H₁₃NO₂S
MDL Number: MFCD00238944
CAS-Nummer: 50562-79-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge