1-(2-(4-Bromphenoxy)ethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0843-5G OT-0843-1G
COBBOT-0843-5GEA 451 EUR InStock
COBBOT-0843-5G COBBOT-0843-1G
1-(2-(4-Bromphenoxy)ethyl)-1H-pyrazol
1-(2-(4-Bromophenoxy)ethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O
MDL Number: MFCD11855961
CAS-Nummer: 1150271-30-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge