1-(2-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-boronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-5120-1G BB-5120-250M
COBBBB-5120-1GEA 1400 EUR InStock
COBBBB-5120-1G COBBBB-5120-250M
1-(2-Chlorphenyl)-1H-pyrazol-4-boronsäure
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel: C₉H₈BClN₂O₂
MDL Number: MFCD09972101
CAS-Nummer: 1072945-91-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge