2,2'-Bipyridin-3,3'-dicarbonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7345-250M PY-7345-100M
COBBPY-7345-250MEA 742 EUR InStock
COBBPY-7345-250M COBBPY-7345-100M
2,2'-Bipyridin-3,3'-dicarbonitril
2,2'-Bipyridin-3,3'-dicarbonitril
Formel: C₁₂H₆N₄
MDL Number: MFCD09972203
CAS-Nummer: 136869-49-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge