2-(Methylthio)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PN-8720-5G PN-8720-1G
COBBPN-8720-5GEA 497 EUR InStock
COBBPN-8720-5G COBBPN-8720-1G
2-(Methylthio)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
2-(Methylthio)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂S
MDL Number: MFCD07781247
CAS-Nummer: 940284-18-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge