2,4-Dibenzyloxy-5-pyrimidinboronsäureneopentylglycolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
NE-2243-250M NE-2243-100M
COBBNE-2243-250MEA 0 EUR InStock
COBBNE-2243-250M COBBNE-2243-100M
2,4-Dibenzyloxy-5-pyrimidinboronsäureneopentylglycolester
2,4-Dibenzyloxy-5-pyrimidinboronsäureneopentylglycolester
Formel: C₂₃H₂₅BN₂O₄
MDL Number: MFCD09037496
CAS-Nummer: 1072944-91-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge