2-Fluor-6-(1-pyrrolyl)benzonitril
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CD05646.1 CD05646.10
MAYBCD05646.1EA 0 EUR InStock
MAYBCD05646.1 MAYBCD05646.10
2-Fluor-6-(1-pyrrolyl)benzonitril
2-Fluor-6-(1-pyrrolyl)benzonitril
Formel: C₁₁H₇FN₂
MDL Number: MFCD00052222
CAS-Nummer: 148901-51-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge