cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
707937-1G 707937-5G
SIAL707937-1GEA 102 EUR InStock
SIAL707937-1G SIAL707937-5G
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen, Sigma-Aldrich®
cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethen
Formel: C₁₆H₃₄OSn
MDL Number: MFCD07787391
CAS-Nummer: 64724-29-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge