Tributyl(5-fluor-2-methoxyphenyl)stannan
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
SP00185.1 SP00185.10 SP00185.50
MAYBSP00185.1EA 0 EUR InStock
MAYBSP00185.1 MAYBSP00185.10 MAYBSP00185.50
Tributyl(5-fluor-2-methoxyphenyl)stannan
Tributyl(5-fluor-2-methoxyphenyl)stannan
Formel: C₁₉H₃₃FOSn
CAS-Nummer: 223432-26-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge