2-(Methylthio)thiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009622-25G 009622-5G
FLUO009622-25GEA 320 EUR InStock
FLUO009622-25G FLUO009622-5G
2-(Methylthio)thiazol
2-(Methylthio)thiazole
Formel: C₄H₅NS₂
MDL Number: MFCD00858981
CAS-Nummer: 5053-24-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge