N,N'-Diacetyl-1,6-diaminohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
224235-10G 224235-50G
SIAL224235-10GEA 34.1 EUR InStock
SIAL224235-10G SIAL224235-50G
N,N'-Diacetyl-1,6-diaminohexan, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diacetyl-1,6-diaminohexan
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
MDL Number: MFCD00008684
CAS-Nummer: 3073-59-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge