3-Pyridyloxyessigsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24780.03 B24780.06 B24780.14
B24780.03EA 47.2 EUR InStock
B24780.03 B24780.06 B24780.14
3-Pyridyloxyessigsäure ≥98%
3-Pyridyloxyessigsäure
Purity: 98% CAS No.: 86649-57-2 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 210-212° MDL No.: MFCD04039772
Formel: C₇H₇NO₃
Melting Pt: 210…212 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039772
CAS-Nummer: 86649-57-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge