(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)essigsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL9879.POR 009879-5G
CHMPFL9879.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL9879.POR FLUO009879-5G
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)essigsäure
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)essigsäure
Formel: C₄H₄N₂O₂S₃
MDL Number: MFCD00129970
CAS-Nummer: 53723-88-9
EINECS: 258-728-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge