N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-lysin
Lieferant: BACHEM BIOCHEMICA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
4010002.0001 4010002.0005
BACE4010002.0001EA 0 EUR InStock
BACE4010002.0001 BACE4010002.0005
N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-lysin
N(α)-Benzyloxycarbonyl-D-lysin
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄
MDL Number: MFCD00067713
CAS-Nummer: 70671-54-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge