3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010780-5G 010780-1G
FLUO010780-5GEA 567 EUR InStock
FLUO010780-5G FLUO010780-1G
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₆BNO₄
MW: 319.21 g/mol
MDL Number: MFCD03789256
CAS-Nummer: 330793-09-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge