5-Brom-4-thiocyanato-2-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1401-5G AN-1401-1G
COBBAN-1401-5GEA 303 EUR InStock
COBBAN-1401-5G COBBAN-1401-1G
5-Brom-4-thiocyanato-2-(trifluormethoxy)anilin
5-Brom-4-thiocyanato-2-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₈H₄BrF₃N₂OS
MDL Number: MFCD11855818
CAS-Nummer: 1133115-30-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge