4,5-Dibrom-2-methoxy-N-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1530-5G AN-1530-1G
COBBAN-1530-5GEA 595 EUR InStock
COBBAN-1530-5G COBBAN-1530-1G
4,5-Dibrom-2-methoxy-N-methylanilin
4,5-Dibrom-2-methoxy-N-methylanilin
Formel: C₈H₉Br₂NO
MDL Number: MFCD12913931
CAS-Nummer: 1187386-09-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge