4-Brom-N,N-diphenylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1523-25G AN-1523-1G AN-1523-100G AN-1523-5G
COBBAN-1523-25GEA 86.5 EUR InStock
COBBAN-1523-25G COBBAN-1523-1G COBBAN-1523-100G COBBAN-1523-5G
4-Brom-N,N-diphenylanilin
4-Brom-N,N-diphenylanilin
Formel: C₁₈H₁₄BrN
MDL Number: MFCD01851266
CAS-Nummer: 36809-26-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge