2,6-Diformyl-3,5-dimethoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD-0037-1G BD-0037-5G
COBBBD-0037-1GEA 0 EUR InStock
COBBBD-0037-1G COBBBD-0037-5G
2,6-Diformyl-3,5-dimethoxyphenol
2,6-Diformyl-3,5-dimethoxyphenol
Formel: C₁₀H₁₀O₅
MDL Number: MFCD01632212
CAS-Nummer: 125666-65-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge