2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016220-1G 016220-5G
FLUO016220-1GEA 149 EUR InStock
FLUO016220-1G FLUO016220-5G
2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
2-Chlor-5-cyanphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BClNO₂
MDL Number: MFCD06656271
CAS-Nummer: 936249-33-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge