2-(4-Chlorphenylthio)-6-fluorbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008334-1G 008334-5G
FLUO008334-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008334-1G FLUO008334-5G
2-(4-Chlorphenylthio)-6-fluorbenzonitril
2-(4-Chlorphenylthio)-6-fluorbenzonitril
Formel: C₁₃H₇ClFNS
MDL Number: MFCD00068208
CAS-Nummer: 175204-12-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge