1-Boc-4-(tosyloxy)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AM-1737-5G AM-1737-1G AM-1737-25G
COBBAM-1737-5GEA 76.7 EUR InStock
COBBAM-1737-5G COBBAM-1737-1G COBBAM-1737-25G
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidin
1-Boc-4-(tosyloxy)piperidin
Formel: C₁₇H₂₅NO₅S
MDL Number: MFCD06796535
CAS-Nummer: 118811-07-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge