2-(4-Aminophenoxy)benzoesäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
7Y-0701.1 7Y-0701.10 7Y-0701.5 7Y-0701.500
BIOT7Y-0701.1EA 0 EUR InStock
BIOT7Y-0701.1 BIOT7Y-0701.10 BIOT7Y-0701.5 BIOT7Y-0701.500
2-(4-Aminophenoxy)benzoesäure
2-(4-Aminophenoxy)benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₁NO₃
MDL Number: MFCD06659583
CAS-Nummer: 67724-03-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge